Print…
Ethyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200327-500MG PC200327-1G
APOSPC200327-500MGEA 560 EUR
APOSPC200327-500MG APOSPC200327-1G
Ethyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₀F₃N₃O₂
Ponto de Fusão: 219…220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12498719
Número CAS: 1171919-18-8