Print…
tert-Butyl-4-[(2-fluoro-5-nitrophenyl)carbonyl]piperazine-1-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200319-1G PC200319-500MG
APOSPC200319-1GEA 270 EUR
APOSPC200319-1G APOSPC200319-500MG
tert-Butyl-4-[(2-fluoro-5-nitrophenyl)carbonyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-[(2-fluoro-5-nitrophenyl)carbonyl]piperazine-1-carboxylate
Fórmula: C₁₆H₂₀FN₃O₅
Peso Molecular: 353.35 g/mol
Ponto de Fusão: 117…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22373671
Número CAS: 1379526-99-4