Print…
Methyl-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200315-500MG PC200315-250MG PC200315-1G
APOSPC200315-500MGEA 190 EUR
APOSPC200315-500MG APOSPC200315-250MG APOSPC200315-1G
Methyl-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole-3-carboxylate
Methyl-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole-3-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₇F₃N₂O₃
Ponto de Fusão: 181…182 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12498703
Número CAS: 932041-12-8