Print…
2-Bromo-4-fluoro-5-hydroxybenzoic acid 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200314-1G PC200314-500MG PC200314-5G
APOSPC200314-1GEA 270 EUR
APOSPC200314-1G APOSPC200314-500MG APOSPC200314-5G
2-Bromo-4-fluoro-5-hydroxybenzoic acid 90%
2-Bromo-4-fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrFO₃
Ponto de Fusão: 188…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21333206
Número CAS: 91659-19-7