Print…
Methyl-4-fluoro-3-methoxybenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200313-10G PC200313-1G PC200313-5G
APOSPC200313-10GEA 0 EUR
APOSPC200313-10G APOSPC200313-1G APOSPC200313-5G
Methyl-4-fluoro-3-methoxybenzoate
Methyl-4-fluoro-3-methoxybenzoate
Fórmula: C₉H₉FO₃
Ponto de Fusão: 69…71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06203732
Número CAS: 74385-37-8