Print…
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Bis(trifluoromethyl)isonicotinic acid
PC200305-1G PC200305-500MG
APOSPC200305-1GEA 1090 EUR
APOSPC200305-1G APOSPC200305-500MG
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₃F₆NO₂
Ponto de Fusão: 123…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11501683
Número CAS: 1092343-70-8