Print…
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200303-1G PC200303-500MG
APOSPC200303-1GEA 724 EUR
APOSPC200303-1G APOSPC200303-500MG
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid
Fórmula: C₇H₃ClF₃NO₂
Ponto de Fusão: 105 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14581664
Número CAS: 796090-27-2