Print…
[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200302-1G PC200302-500MG
APOSPC200302-1GEA 724 EUR
APOSPC200302-1G APOSPC200302-500MG
[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Fórmula: C₇H₅ClF₃NO
Ponto de ebulição: 140 °C/0,9mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16622807
Número CAS: 1228182-61-3