Print…
[2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]methanol 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2,6-Bis(trifluoromethyl)-4-(hydroxymethyl)pyridine
PC200301-1G PC200301-500MG
APOSPC200301-1GEA 982 EUR
APOSPC200301-1G APOSPC200301-500MG
[2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]methanol 95+%
[2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]methanol
Fórmula: C₈H₅F₆NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20921614
Número CAS: 1353878-03-1