Print…
Ethyl 2,6-bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 2,6-bis(trifluoromethyl)isonicotinate
PC200300-1G PC200300-500MG
APOSPC200300-1GEA 724 EUR
APOSPC200300-1G APOSPC200300-500MG
Ethyl 2,6-bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Ethyl-2,6-bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₇F₆NO₂
Ponto de Fusão: 41…43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17015230
Número CAS: 1280520-88-8