Methyl-3-chloro-2-piperazino-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200298-1G
PC200298-500MG
APOSPC200298-1GEA
1070
EUR
APOSPC200298-1G
APOSPC200298-500MG
Methyl-3-chloro-2-piperazino-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Methyl-3-chloro-2-piperazino-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Fórmula:
C₁₂H₁₃ClF₃N₃O₂ Ponto de Fusão: 75…76 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD12025894 Número CAS: 1147979-45-0 |