Print…
Methyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200297-1G PC200297-500MG
APOSPC200297-1GEA 626 EUR
APOSPC200297-1G APOSPC200297-500MG
Methyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Methyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₆ClF₃N₂O₂
Ponto de Fusão: 97…98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12827781
Número CAS: 1186405-14-0