Print…
Methyl-2-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200295-1G PC200295-500MG
APOSPC200295-1GEA 626 EUR
APOSPC200295-1G APOSPC200295-500MG
Methyl-2-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Methyl-2-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Fórmula: C₈H₆ClF₃N₂O₂
Peso Molecular: 254.6 g/mol
Ponto de Fusão: 131…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12498715
Número CAS: 1171919-10-0