Print…
5-Methoxy-6-(trifluoromethyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1,3-Dihydro-5-methoxy-6-(trifluoromethyl)-2H-indol-2-one
PC200294-1G PC200294-500MG
APOSPC200294-1GEA 626 EUR
APOSPC200294-1G APOSPC200294-500MG
5-Methoxy-6-(trifluoromethyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
5-Methoxy-6-(trifluoromethyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Fórmula: C₁₀H₈F₃NO₂
Ponto de Fusão: 226…228 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12922678
Número CAS: 1190198-26-5