Print…
N-Methyl-2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Methylamino)-2-(trifluoromethyl)quinazoline
PC200293-1G PC200293-500MG
APOSPC200293-1GEA 626 EUR
APOSPC200293-1G APOSPC200293-500MG
N-Methyl-2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinamine
N-Methyl-2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinamine
Fórmula: C₁₀H₈F₃N₃
Ponto de Fusão: 143…144 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08762128
Número CAS: 929418-48-4