Print…
Ethyl-3-chloro-4-(trifluoromethyl)picolinate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200292-1G PC200292-500MG
APOSPC200292-1GEA 626 EUR
APOSPC200292-1G APOSPC200292-500MG
Ethyl-3-chloro-4-(trifluoromethyl)picolinate
Ethyl-3-chloro-4-(trifluoromethyl)picolinate
Fórmula: C₉H₇ClF₃NO₂
Ponto de ebulição: 74…76 °C/0,3mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14581663
Número CAS: 1198475-44-3