Print…
4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Amino-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
PC200291-1G PC200291-500MG
APOSPC200291-1GEA 626 EUR
APOSPC200291-1G APOSPC200291-500MG
4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Fórmula: C₇H₅F₃N₄
Ponto de Fusão: 170…172 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18261252
Número CAS: 1211579-79-1