Print…
3-Bromo-4-fluoro-7-nitro-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200290-1G PC200290-500MG
APOSPC200290-1GEA 626 EUR
APOSPC200290-1G APOSPC200290-500MG
3-Bromo-4-fluoro-7-nitro-1H-indazole
3-Bromo-4-fluoro-7-nitro-1H-indazole
Fórmula: C₇H₃BrFN₃O₂
Ponto de Fusão: 197…199 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20444429
Número CAS: 1353877-95-8