Print…
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200289-1G PC200289-500MG
APOSPC200289-1GEA 626 EUR
APOSPC200289-1G APOSPC200289-500MG
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Fórmula: C₆H₄F₃N₃
Ponto de Fusão: 160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12403326
Número CAS: 1049772-79-3