Print…
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200287-1G PC200287-500MG
APOSPC200287-1GEA 720 EUR
APOSPC200287-1G APOSPC200287-500MG
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Fórmula: C₉H₅BrF₃N
Ponto de Fusão: 66…68 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03094968
Número CAS: 1198475-24-9