Print…
Ethyl 2-phenoxy-5-(trifluoromethyl)nicotinate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200286-1G PC200286-500MG
APOSPC200286-1GEA 471 EUR
APOSPC200286-1G APOSPC200286-500MG
Ethyl 2-phenoxy-5-(trifluoromethyl)nicotinate
Ethyl-2-phenoxy-5-(trifluoromethyl)nicotinate
Fórmula: C₁₅H₁₂F₃NO₃
Ponto de Fusão: 48…50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13193104
Número CAS: 1192263-87-8