Print…
6-Cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Amino-6-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
PC200284-1G PC200284-500MG
APOSPC200284-1GEA 519 EUR
APOSPC200284-1G APOSPC200284-500MG
6-Cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
6-Cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Fórmula: C₁₀H₉F₃N₄
Ponto de Fusão: 213…215 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16890144
Número CAS: 1242267-90-8