Print…
Methyl-2,6-dioxo-5-(trifluoromethyl)-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinecarboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200282-1G PC200282-500MG
APOSPC200282-1GEA 633 EUR
APOSPC200282-1G APOSPC200282-500MG
Methyl-2,6-dioxo-5-(trifluoromethyl)-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinecarboxylate
Methyl-2,6-dioxo-5-(trifluoromethyl)-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinecarboxylate
Fórmula: C₇H₅F₃N₂O₄
Ponto de Fusão: 225…226 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12922685
Número CAS: 936476-63-0