Print…
1-[6-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)piperazine
PC200280-1G PC200280-500MG
APOSPC200280-1GEA 364 EUR
APOSPC200280-1G APOSPC200280-500MG
1-[6-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazine
1-[6-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazine
Fórmula: C₁₀H₁₁ClF₃N₃
Ponto de Fusão: 76…78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00892750
Número CAS: 132834-56-1