Print…
4-Methoxy-2-(methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200278-1G PC200278-500MG
APOSPC200278-1GEA 519 EUR
APOSPC200278-1G APOSPC200278-500MG
4-Methoxy-2-(methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
4-Methoxy-2-(methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Fórmula: C₈H₇F₃N₂O₃S
Ponto de Fusão: 158…159 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12827810
Número CAS: 1186404-89-6