Print…
3-Iodo-5-methoxy-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200276-1G PC200276-500MG
APOSPC200276-1GEA 519 EUR
APOSPC200276-1G APOSPC200276-500MG
3-Iodo-5-methoxy-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
3-Iodo-5-methoxy-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Fórmula: C₁₀H₇F₃INO
Ponto de Fusão: 130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12498701
Número CAS: 1171918-93-6