Print…
5-Methoxy-4-piperazino-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200273-1G PC200273-500MG
APOSPC200273-1GEA 519 EUR
APOSPC200273-1G APOSPC200273-500MG
5-Methoxy-4-piperazino-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
5-Methoxy-4-piperazino-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fórmula: C₁₀H₁₃F₃N₄O
Ponto de Fusão: 101…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11100216
Número CAS: 1048912-73-7