Print…
tert-Butyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200270-1G PC200270-500MG
APOSPC200270-1GEA 364 EUR
APOSPC200270-1G APOSPC200270-500MG
tert-Butyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
tert-Butyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Fórmula: C₁₆H₂₁ClF₃N₃O₂
Ponto de Fusão: 95…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11553061
Número CAS: 1092352-86-7