Print…
4-Piperazino-2-(2-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200269-1G PC200269-500MG
APOSPC200269-1GEA 364 EUR
APOSPC200269-1G APOSPC200269-500MG
4-Piperazino-2-(2-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Piperazino-2-(2-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fórmula: C₁₄H₁₄F₃N₅
Ponto de Fusão: 133…134 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11100243
Número CAS: 1048913-94-5