Print…
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N'-hydroxy-4-piperidinecarboximidamide
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200267-1G PC200267-500MG
APOSPC200267-1GEA 364 EUR
APOSPC200267-1G APOSPC200267-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N'-hydroxy-4-piperidinecarboximidamide
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N'-hydroxy-4-piperidinecarboximidamide
Fórmula: C₁₂H₁₄ClF₃N₄O
Peso Molecular: 322.72 g/mol
Ponto de Fusão: 177…179 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14584839
Número CAS: 1221794-66-6