Print…
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200264-1G PC200264-500MG
APOSPC200264-1GEA 633 EUR
APOSPC200264-1G APOSPC200264-500MG
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Fórmula: C₇HCl₂F₃N₂
Ponto de Fusão: 51…52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14581647
Número CAS: 1198475-29-4