Print…
3-Bromo-5-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200257-1G PC200257-500MG
APOSPC200257-1GEA 519 EUR
APOSPC200257-1G APOSPC200257-500MG
3-Bromo-5-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
3-Bromo-5-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Fórmula: C₉H₄BrClF₃N
Ponto de Fusão: 89…91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12827786
Número CAS: 1186404-58-9