Print…
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]azetidin-3-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200256-1G PC200256-500MG
APOSPC200256-1GEA 248 EUR
APOSPC200256-1G APOSPC200256-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]azetidin-3-ol
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]azetidin-3-ol
Fórmula: C₉H₈ClF₃N₂O
Ponto de Fusão: 88…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18266134
Número CAS: 1311798-09-0