Print…
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Trifluoromethyl)picolinaldehyde
PC200253-1G PC200253-500MG PC200253-100MG
APOSPC200253-1GEA 894 EUR
APOSPC200253-1G APOSPC200253-500MG APOSPC200253-100MG
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
Fórmula: C₇H₄F₃NO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11848102
Número CAS: 132470-83-8