Print…
6-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]nicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200252-1G PC200252-500MG
APOSPC200252-1GEA 248 EUR
APOSPC200252-1G APOSPC200252-500MG
6-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]nicotinic acid
6-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]nicotinic acid
Fórmula: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10758091
Número CAS: 1033463-36-3