Print…
5-Nitro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200250-1G PC200250-500MG
APOSPC200250-1GEA 415 EUR
APOSPC200250-1G APOSPC200250-500MG
5-Nitro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
5-Nitro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Fórmula: C₉H₅F₃N₂O₂
Ponto de Fusão: 155…157 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12827792
Número CAS: 1186405-05-9