Print…
Methyl-2-[8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200248-1G PC200248-500MG
APOSPC200248-1GEA 415 EUR
APOSPC200248-1G APOSPC200248-500MG
Methyl-2-[8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]acetate
Methyl-2-[8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]acetate
Fórmula: C₁₁H₈F₃IN₂O₂
Ponto de Fusão: 126 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11553037
Número CAS: 1092352-47-0