Print…
Ethyl 3-amino-1,6-dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200247-1G PC200247-500MG
APOSPC200247-1GEA 415 EUR
APOSPC200247-1G APOSPC200247-500MG
Ethyl 3-amino-1,6-dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-1,6-dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Fórmula: C₁₃H₁₄F₃N₃O₂
Peso Molecular: 301.27 g/mol
Ponto de Fusão: 81…83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20921605
Número CAS: 1353877-98-1