Print…
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200244-1G PC200244-500MG PC200244-5G
APOSPC200244-1GEA 248 EUR
APOSPC200244-1G APOSPC200244-500MG APOSPC200244-5G
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Fórmula: C₉H₅ClF₃N₃O
Ponto de Fusão: 60…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11100238
Número CAS: 189005-07-0