Print…
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinamide
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200242-1G PC200242-500MG
APOSPC200242-1GEA 415 EUR
APOSPC200242-1G APOSPC200242-500MG
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinamide
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinamide
Fórmula: C₇H₃Cl₂F₃N₂O
Ponto de Fusão: 185…186 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14581646
Número CAS: 1198475-46-5