Print…
4-[3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200241-1G PC200241-500MG PC200241-5G
APOSPC200241-1GEA 336 EUR
APOSPC200241-1G APOSPC200241-500MG APOSPC200241-5G
4-[3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde
4-[3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde
Fórmula: C₁₃H₈F₃NO
Peso Molecular: 251.21 g/mol
Ponto de Fusão: 67…68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10758064
Número CAS: 847446-85-9