Print…
5-(4-Fluorophenyl)-3-nitro-2-pyridinylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200240-1G PC200240-500MG
APOSPC200240-1GEA 190 EUR
APOSPC200240-1G APOSPC200240-500MG
5-(4-Fluorophenyl)-3-nitro-2-pyridinylamine
5-(4-Fluorophenyl)-3-nitro-2-pyridinylamine
Fórmula: C₁₁H₈FN₃O₂
Ponto de Fusão: 255…258 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14581630
Número CAS: 640271-51-8