Print…
Methyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200238-1G PC200238-500MG
APOSPC200238-1GEA 524 EUR
APOSPC200238-1G APOSPC200238-500MG
Methyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Fórmula: C₈H₅ClF₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12827815
Número CAS: 196708-48-2