Print…
1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)piperidine
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200236-1G PC200236-500MG
APOSPC200236-1GEA 270 EUR
APOSPC200236-1G APOSPC200236-500MG
1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)piperidine
1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)piperidine
Fórmula: C₁₁H₁₂F₃N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00204721
Número CAS: 175277-61-9