Print…
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Amino-2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC200235-1G PC200235-500MG
APOSPC200235-1GEA 524 EUR
APOSPC200235-1G APOSPC200235-500MG
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinamine
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinamine
Fórmula: C₆H₃Cl₂F₃N₂
Ponto de Fusão: 130…131 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14581629
Número CAS: 431942-80-2