Print…
4-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200232-1G PC200232-500MG
APOSPC200232-1GEA 415 EUR
APOSPC200232-1G APOSPC200232-500MG
4-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
4-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₂BrF₃N₂O₂
Peso Molecular: 258.99 g/mol
Ponto de Fusão: 212…214 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13193089
Número CAS: 1257842-67-3