Print…
[2-Bromo-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-3-(hydroxymethyl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
PC200231-1G PC200231-500MG PC200231-5G
APOSPC200231-1GEA 328 EUR
APOSPC200231-1G APOSPC200231-500MG APOSPC200231-5G
[2-Bromo-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol 95%
[2-Bromo-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol
Fórmula: C₇H₅BrF₃NO
Ponto de Fusão: 67…68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11848029
Número CAS: 888738-18-9