1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200229-1G
PC200229-500MG
PC200229-5G
APOSPC200229-1GEA
190
EUR
APOSPC200229-1G
APOSPC200229-500MG
APOSPC200229-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbonitrile
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbonitrile
Fórmula:
C₁₂H₁₁ClF₃N₃ Peso Molecular: 289.69 g/mol Ponto de Fusão: 108…109 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD12498704 Número CAS: 1171918-97-0 |