Print…
3-Ethynyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200227-1G PC200227-500MG
APOSPC200227-1GEA 524 EUR
APOSPC200227-1G APOSPC200227-500MG
3-Ethynyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
3-Ethynyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
Fórmula: C₈H₅F₃N₂
Peso Molecular: 186.14 g/mol
Ponto de Fusão: 105…106 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11100244
Número CAS: 1048914-02-8