Print…
2,3-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC200222-1G PC200222-500MG PC200222-5G
APOSPC200222-1GEA 336 EUR
APOSPC200222-1G APOSPC200222-500MG APOSPC200222-5G
2,3-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
2,3-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₂Cl₂F₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 89719-93-7